4-Ethylanisol 98%
Bottle
Katalog # APOSOR916875-500G
New Product
Leverandør: Apollo Scientific
4-Ethylanisol 98%
Katalog # APOSOR916875-500G
Leverandør: Apollo Scientific
New Product
CAS nummer: 1515-95-3
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 1-Ethyl-4-methoxybenzene
- CAS nummer:1515-95-3
- Formel:C₉H₁₂O
- MDL nummer:MFCD00015176
- Molecular Weight:136.19 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle