Orders LinkContactUsLinkComponent
iFSP1 ≥98%
iFSP1 ≥98%
Bottle
Katalog # APOSBUP10939-500MG
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
iFSP1 ≥98%
Katalog # APOSBUP10939-500MG
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  150651-39-1
iFSP1 ≥98%
Bottle
CAS nummer:  150651-39-1
Price
7.040,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
  • Store at 2 to 8 °C
  • Non-hazardous
Synonymer:  1-amino-3-(4-methylphenyl)-pyrido[1,2-a]benzimidazole-2,4-dicarbonitrile, 1-Amino-3-p-tolyl-benzo[4,5]imidazo[1,2-a]pyridine-2,4-dicarbonitrile
  • CAS nummer:150651-39-1
  • Formel:C₂₀H₁₃N₅
  • MDL nummer:MFCD01572665
  • Molecular Weight:323,35 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:851-482-1
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle