Orders LinkContactUsLinkComponent
8-Hydroxyquinoline ≥98%
8-Hydroxyquinoline ≥98%
Bottle
Katalog # APOSBUP18706-5G
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
8-Hydroxyquinoline ≥98%
Katalog # APOSBUP18706-5G
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  148-24-3
8-Hydroxyquinoline ≥98%
Bottle
CAS nummer:  148-24-3
Price
kr472.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymer:  8-Hydroxyquinoline
  • CAS nummer:148-24-3
  • Formel:C₉H₇NO
  • Molecular Weight:145,16 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
Specifikationer