Orders LinkContactUsLinkComponent
Biotin ≥98%
Biotin ≥98%
Bottle
Katalog # APOSBUP18500-500MG
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Biotin ≥98%
Katalog # APOSBUP18500-500MG
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  58-85-5
Biotin ≥98%
Bottle
CAS nummer:  58-85-5
Price
450,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
  • Store at 2 to 8 °C Non-hazardous
Synonymer:  Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
  • CAS nummer:58-85-5
  • Formel:C₁₀H₁₆N₂O₃S
  • Molecular Weight:244,31 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:200-399-3
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle