Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Finasteride ≥98%

Finasteride ≥98%

Bottle
Katalog # APOSBUP14937-50MG
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Finasteride ≥98%
Katalog # APOSBUP14937-50MG
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  98319-26-7
Finasteride ≥98%

Bottle

CAS nummer:  98319-26-7
Price
341,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 mg
Product Details & Documents

Usage: Biochemical/life science applications.

Synonymer:  N-tert-Butyl-3-oxo-4-aza-5alpha-androst-1-en-17beta-carboxamide
  • CAS nummer:98319-26-7
  • Formel:C₂₃H₃₆N₂O₂
  • Molecular Weight:372,54 g/mol
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Bottle

Specifikationer