Orders LinkContactUsLinkComponent
DTNB ≥95%
Bottle
Katalog # APOSBUP19334-5G
Irriterende
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
DTNB ≥95%
Katalog # APOSBUP19334-5G
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  69-78-3
DTNB ≥95%
Bottle
CAS nummer:  69-78-3
Price
505,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonymer:  DTNB, Ellman's reagent, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic acid), 5,5'-Disulphanediylbis(2-nitrobenzoic acid), 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid
  • CAS nummer:69-78-3
  • Formel:C₁₄H₈N₂O₈S₂
  • Molecular Weight:396,35 g/mol
  • EINECS:200-714-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
Specifikationer