Orders LinkContactUsLinkComponent
L-Thyroxine ≥95%
L-Thyroxine ≥95%
Bottle
Katalog # APOSBUP17744-200MG
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
L-Thyroxine ≥95%
Katalog # APOSBUP17744-200MG
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  51-48-9
L-Thyroxine ≥95%
Bottle
CAS nummer:  51-48-9
Price
308,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 200 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonymer:  (S)-2-Amino-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
  • CAS nummer:51-48-9
  • Formel:C₁₅H₁₁I₄NO₄
  • Molecular Weight:776,87 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
Specifikationer