Orders LinkContactUsLinkComponent
DEPC ≥98%
DEPC ≥98%
Bottle
Katalog # APOSBUP17265-500MG
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
DEPC ≥98%
Katalog # APOSBUP17265-500MG
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  1609-47-8
DEPC ≥98%
Bottle
CAS nummer:  1609-47-8
Price
659,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonymer:  DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
  • CAS nummer:1609-47-8
  • Formel:C₆H₁₀O₅
  • Molecular Weight:162,14 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
Specifikationer