Orders LinkContactUsLinkComponent
Oleic acid ≥95%
Oleic acid ≥95%
Bottle
Katalog # APOSBUP18491-1G
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Oleic acid ≥95%
Katalog # APOSBUP18491-1G
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  112-80-1
Oleic acid ≥95%
Bottle
CAS nummer:  112-80-1
Price
396,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymer:  (9Z)-9-Octadecenoic acid
  • CAS nummer:112-80-1
  • Formel:C₁₈H₃₄O₂
  • Molecular Weight:282,46 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
Specifikationer