Orders LinkContactUsLinkComponent
Crystal Violet ≥90%
Bottle
Katalog # APOSBUP18043-10G
Irriterende
Sundhed
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Crystal Violet ≥90%
Katalog # APOSBUP18043-10G
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  548-62-9
Crystal Violet ≥90%
Bottle
CAS nummer:  548-62-9
Price
714,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonymer:  4-[4,4'-Bis(dimethylamino)benzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]dimethylammoniumchlorid, CI 42555
  • CAS nummer:548-62-9
  • Formel:C₂₅H₃₀ClN₃
  • Molecular Weight:407,98 g/mol
  • EINECS:208-953-6
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
Specifikationer