Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Hydroxypropionic acid 85%
Bottle
Katalog # APOSOR1024496-500G
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
2-Hydroxypropionic acid 85%
Katalog # APOSOR1024496-500G
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  50-21-5
2-Hydroxypropionic acid 85%
Bottle
CAS nummer:  50-21-5
Price
275,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonymer:  DL-Mælkesyre
  • CAS nummer:50-21-5
  • Formel:C₃H₆O₃
  • Molecular Weight:90,08 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
Specifikationer