Orders LinkContactUsLinkComponent
Benzalkonium chloride 80%
Bottle
Katalog # APOSOR1029921-500G
Ætsende
Miljø
Irriterende
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Benzalkonium chloride 80%
Katalog # APOSOR1029921-500G
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  68424-85-1
Benzalkonium chloride 80%
Bottle
CAS nummer:  68424-85-1
Price
1.280,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonymer:  Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimethyl-, chlorider
  • CAS nummer:68424-85-1
  • MDL nummer:MFCD00145757
  • EINECS:270-325-2
  • FN:1760
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle