Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Sulfanilamid

Sulfanilamid

Bottle
Katalog # APOSBIMB1014-2.5KG
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Sulfanilamid
Katalog # APOSBIMB1014-2.5KG
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  63-74-1
Sulfanilamid

Bottle

CAS nummer:  63-74-1
Price
1.930,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  4-Aminobenzenesulphonamide
  • CAS nummer:63-74-1
  • Formel:H₂NC₆H₄SO₂NH₂
  • MDL nummer:MFCD00007939
  • Molecular Weight:172.21 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Bottle

Specifikationer