Orders LinkContactUsLinkComponent
Sulfanilamid
Bottle
Katalog # APOSBIMB1014-25G
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Sulfanilamid
Katalog # APOSBIMB1014-25G
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  63-74-1
Sulfanilamid
Bottle
CAS nummer:  63-74-1
Price
165,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  4-Aminobenzenesulphonamide
  • CAS nummer:63-74-1
  • Formel:H₂NC₆H₄SO₂NH₂
  • MDL nummer:MFCD00007939
  • Molecular Weight:172.21 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle