Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 80
Tween® 80
Bottle
Katalog # APOSBIT0501-5L
Irriterende
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Tween® 80
Katalog # APOSBIT0501-5L
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  9005-65-6
Tween® 80
Bottle
CAS nummer:  9005-65-6
Price
1.760,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 L
Product Details & Documents
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionationBulk pricing available
  • CAS nummer:9005-65-6
  • MDL nummer:MFCD00082107
  • Kogende Pt:100 °C
  • Smeltende Pt:–25 °C
  • Tæthed:1,064 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:>113 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:500-019-9
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
Specifikationer