Tween® 80
Bottle
Katalog # APOSBIT0501-2L
New Product
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionationBulk pricing available
- CAS nummer:9005-65-6
- MDL nummer:MFCD00082107
- Kogende Pt:100 °C
- Smeltende Pt:–25 °C
- Tæthed:1,064 g/cm³ (25 °C)
- Flash Pt:>113 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:500-019-9
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle