Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyclobutanol

Cyclobutanol

Bottle
Katalog # APOSOR965150-5G
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Cyclobutanol
Katalog # APOSOR965150-5G
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  2919-23-5
Cyclobutanol

Bottle

CAS nummer:  2919-23-5
Price
187,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:2919-23-5
  • Formel:C₄H₈O
  • MDL nummer:MFCD00001318
  • Molecular Weight:72.11 g/mol
  • Flash Pt:21 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:1987
  • ADR:3,II
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Bottle

Specifikationer