Cyclobutanol
Bottle
Katalog # APOSOR965150-1G
New Product
Leverandør: Apollo Scientific
Cyclobutanol
Katalog # APOSOR965150-1G
Leverandør: Apollo Scientific
New Product
CAS nummer: 2919-23-5
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:2919-23-5
- Formel:C₄H₈O
- MDL nummer:MFCD00001318
- Molecular Weight:72.11 g/mol
- Flash Pt:21 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- FN:1987
- ADR:3,II
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle