Morpholin 99%
Bottle
Katalog # APOSOR13977-2.5KG
New Product
Leverandør: Apollo Scientific
Morpholin 99%
Katalog # APOSOR13977-2.5KG
Leverandør: Apollo Scientific
New Product
CAS nummer: 110-91-8
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:110-91-8
- Formel:C₄H₉NO
- MDL nummer:MFCD00005972
- Molecular Weight:87.12 g/mol
- Kogende Pt:129 °C
- Smeltende Pt:–7…–5 °C
- Smeltende Pt:–7 to –5 °C
- Tæthed:0,996 g/cm³ (25 °C)
- Flash Pt:31 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:203-815-1
- FN:2054
- ADR:8+3,I
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle