Orders LinkContactUsLinkComponent
7-Methylindol
7-Methylindol
Bottle
Katalog # APOSOR6655-500G
Irriterende
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
7-Methylindol
Katalog # APOSOR6655-500G
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  933-67-5
7-Methylindol
Bottle
CAS nummer:  933-67-5
Price
8.220,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:933-67-5
  • Formel:C₉H₉N
  • MDL nummer:MFCD00005684
  • Molecular Weight:131.18 g/mol
  • Kogende Pt:266 °C
  • Smeltende Pt:80…84 °C
  •  :Density: 1.0202 g/cm³ (99.6 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:213-270-1
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
Specifikationer