Orders LinkContactUsLinkComponent
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
Bottle
Katalog # APOSOR322114-25G
Irriterende
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
Katalog # APOSOR322114-25G
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  6034-46-4
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
Bottle
CAS nummer:  6034-46-4
Price
1.790,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  (-)-O-Acetyl-L-lactic Acid, (S)-2-Acetoxypropanoic acid
  • CAS nummer:6034-46-4
  • Formel:C₅H₈O₄
  • MDL nummer:MFCD00191370
  • Molecular Weight:132.12 g/mol
  • Kogende Pt:142 °C/20mmHg
  • Tæthed:1,18 g/cm³ (25 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
Specifikationer