3,5-Dihydroxybenzonitril 98%
Bottle
Katalog # APOSOR5346-250MG
New Product
Leverandør: Apollo Scientific
3,5-Dihydroxybenzonitril 98%
Katalog # APOSOR5346-250MG
Leverandør: Apollo Scientific
New Product
CAS nummer: 19179-36-3
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:19179-36-3
- Formel:C₇H₅NO₂
- MDL nummer:MFCD00016453
- Molecular Weight:135.12 g/mol
- Smeltende Pt:185…190 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle