5-Methoxyoxindole
Bottle
Katalog # APOSOR301024-250MG
New Product
Leverandør: Apollo Scientific
5-Methoxyoxindole
Katalog # APOSOR301024-250MG
Leverandør: Apollo Scientific
New Product
CAS nummer: 7699-18-5
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 5-Methoxy-2-indolinone, 5-Methoxyindolin-2-one
- CAS nummer:7699-18-5
- Formel:C9H9NO2
- MDL nummer:MFCD01860251
- Molecular Weight:163.1733 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Cat. No.:APOSOR301024-250MG



