Orders LinkContactUsLinkComponent
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
Bottle
Katalog # APOSOR51794-500G
Irriterende
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
Katalog # APOSOR51794-500G
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  51719-65-4
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
Bottle
CAS nummer:  51719-65-4
Price
19.180,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymer:  2-(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
  • CAS nummer:51719-65-4
  • Formel:C₈H₆Cl₂O₂
  • MDL nummer:MFCD01764671
  • Molecular Weight:205.03 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
Specifikationer