n-Decane
n-Decane
Leverandør: EHRENSTORFER
Gå til:
Product Details & Documents
- SMILES: CCCCCCCCCC
- Inchi: InChI=1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
- IUPAC: decane
- Packing group: III
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Beskrivelse:n-Decane
- UN No.:2247
- Cat. No.:EHERC12095000
- CAS-nr:124-18-5
- Molekylvægt:142,28
- Fareklassebeskrivelse:GHS02, GHS08, GHS09
- Opbevaring betingelser:20 °C
- GHS signal:Farlig
- Synonym(s):Decane;Cactus Normal Paraffin N 10;NSC 8781;n-Decane
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₁₀H₂₂



