Orders LinkContactUsLinkComponent
Dichlorprop-P
Dichlorprop-P
Dichlorprop-P
Katalog # EHERC12510500
Leverandør:   EHRENSTORFER
Dichlorprop-P
Katalog # EHERC12510500
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
Dichlorprop-P
Dichlorprop-P
Dichlorprop-P
CAS nummer:  
Price
873,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 0,25 g
Product Details & Documents
  • SMILES: C[C@@H](Oc1ccc(Cl)cc1Cl)C(=O)O
  • Inchi: InChI=1S/C9H8Cl2O3/c1-5(9(12)13)14-8-3-2-6(10)4-7(8)11/h2-5H,1H3,(H,12,13)/t5-/m1/s1
  • IUPAC: (2R)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propanoic acid
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Dichlorprop-P
  • Cat. No.:
    EHERC12510500
  • CAS-nr:
    15165-67-0
  • Molekylvægt:
    235,06
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS05, GHS07
  • Opbevaring betingelser:
    20 °C
  • GHS signal:
    Advarsel
  • Synonym(s):
    Propanoic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)-, (2R)-;Propanoic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)-, (R)-;Propionic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)-, (+)- (8CI);(2R)-2-(2,4-Dichlorophenoxy)propanoic acid;(+)-2,4-DP;(+)-2-(2,4-Dichlorophenoxy)propanoic acid;(+)-2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid;(+)-Dichlorprop;(R)-(+)-2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid;(R)-2-(2,4-Dichlorophenoxy)propanoic acid;(R)-2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid;(R)-Dichloroprop;(R)-Dichlorprop;Dichlorprop-P;Duplosan DP;R-(+)-Dichlorprop
  • Shipping conditions:
    Room temperature
  • Formel:
    C₉H₈Cl₂O₃