Orders LinkContactUsLinkComponent
Coumaphos
Coumaphos
Coumaphos
Katalog # EHERC11730000
Leverandør:   EHRENSTORFER
Coumaphos
Katalog # EHERC11730000
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
Coumaphos
Coumaphos
Coumaphos
CAS nummer:  
Price
611,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 0,1 g
Product Details & Documents
  • SMILES: CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc2C(=C(Cl)C(=O)Oc2c1)C
  • Inchi: InChI=1S/C14H16ClO5PS/c1-4-17-21(22,18-5-2)20-10-6-7-11-9(3)13(15)14(16)19-12(11)8-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3
  • IUPAC: 3-chloro-7-diethoxyphosphinothioyloxy-4-methylchromen-2-one
  • Packing group: II
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Coumaphos
  • UN No.:
    2783
  • Cat. No.:
    EHERC11730000
  • CAS-nr:
    56-72-4
  • Molekylvægt:
    362,77
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS06, GHS09
  • Opbevaring betingelser:
    4 °C
  • GHS signal:
    Farlig
  • Synonym(s):
    Coumaphos;Coumaphos
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₁₄H₁₆ClO₅PS