Orders LinkContactUsLinkComponent
Codlemone
Codlemone
  EHERC11692500
Codlemone
  EHERC11692500
 :  
Codlemone
Codlemone
Codlemone
 :  
1.240,00 kr
1 * 0,1 g
  • SMILES: C\C=C\C=C\CCCCCCCO
  • Inchi: InChI=1S/C12H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-5,13H,6-12H2,1H3/b3-2+,5-4+
  • IUPAC: (8E,10E)-dodeca-8,10-dien-1-ol
  • Packing group: III
  • Beskrivelse:
    Codlemone
  • UN No.:
    3082
  • Cat. No.:
    EHERC11692500
  • CAS-nr:
    33956-49-9
  • Molekylvægt:
    182,3
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS07, GHS08, GHS09
  • Opbevaring betingelser:
    4 °C
  • GHS signal:
    Advarsel
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₁₂H₂₂O