Orders LinkContactUsLinkComponent
Chlorsulfuron
Chlorsulfuron
Chlorsulfuron
Katalog # EHERC11610000
Leverandør:   EHRENSTORFER
Chlorsulfuron
Katalog # EHERC11610000
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
Chlorsulfuron
Chlorsulfuron
Chlorsulfuron
CAS nummer:  
Price
1.040,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 0,1 g
Product Details & Documents
  • SMILES: COc1nc(C)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2Cl)n1
  • Inchi: InChI=1S/C12H12ClN5O4S/c1-7-14-10(17-12(15-7)22-2)16-11(19)18-23(20,21)9-6-4-3-5-8(9)13/h3-6H,1-2H3,(H2,14,15,16,17,18,19)
  • IUPAC: 1-(2-chlorophenyl)sulfonyl-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)urea
  • Packing group: III
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Chlorsulfuron
  • UN No.:
    3077
  • Cat. No.:
    EHERC11610000
  • CAS-nr:
    64902-72-3
  • Molekylvægt:
    357,77
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS09
  • Opbevaring betingelser:
    20 °C
  • GHS signal:
    Advarsel
  • Synonym(s):
    2-Chloro-N-[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]benzenesulfonamide;Chlorsulfuron;DPX 4189;DPX-W 4189;Glean;Glean 20DF;Glean 75;Glean 75DF;Kartes;Khardin;Kortes;Luhuanglong;N-(2-Chlorophenyl)sulfonyl-N'-(4-methyl-6-methoxy-2-triazinyl)urea;Tuligen;W 4189
  • Shipping conditions:
    Room temperature
  • Formel:
    C₁₂H₁₂ClN₅O₄S
Specifikationer