Orders LinkContactUsLinkComponent
2-NP-AHD
2-NP-AHD
  EHERC15654450
2-NP-AHD
  EHERC15654450
 :  
2-NP-AHD
2-NP-AHD
2-NP-AHD
 :  
1.940,00 kr
1 * 10 mg
  • SMILES: [O-][N+](=O)c1ccccc1\C=N\N2C(=O)CNC2=O
  • Inchi: InChI=1S/C10H8N4O4/c15-9-6-11-10(16)13(9)12-5-7-3-1-2-4-8(7)14(17)18/h1-5H,6H2,(H,11,16)/b12-5+
  • IUPAC: 3-[(E)-(2-nitrophenyl)methylideneamino]imidazolidine-2,4-dione
  • Beskrivelse:
    2-NP-AHD
  • Cat. No.:
    EHERC15654450
  • CAS-nr:
    623145-57-3
  • Molekylvægt:
    248,19
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS07, GHS08
  • Opbevaring betingelser:
    4 °C
  • GHS signal:
    Farlig
  • Synonym(s):
    1-[[(2-Nitrophenyl)methylene]amino]-2,4-imidazolidinedione
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₁₀H₈N₄O₄