Orders LinkContactUsLinkComponent
Dimethirimol
Dimethirimol
Dimethirimol
Katalog # EHERC12690000
Leverandør:   EHRENSTORFER
Dimethirimol
Katalog # EHERC12690000
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
Dimethirimol
Dimethirimol
Dimethirimol
CAS nummer:  
Price
2.480,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 0,1 g
Product Details & Documents
  • SMILES: CCCCc1c(C)nc(nc1O)N(C)C Inchi: InChI=1S/C11H19N3O/c1-5-6-7-9-8(2)12-11(14(3)4)13-10(9)15/h5-7H2,1-4H3,(H,12,13,15) IUPAC: 5-butyl-2-(dimethylamino)-6-methylpyrimidin-4-ol
  • Packing group: III
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Dimethirimol
  • UN No.:
    2588
  • Cat. No.:
    EHERC12690000
  • CAS-nr:
    5221-53-4
  • Molekylvægt:
    209,29
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS06, GHS09
  • Opbevaring betingelser:
    20 ℃
  • GHS signal:
    Farlig
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₁₁H₁₉N₃O
Specifikationer