Dimethirimol
Dimethirimol
Katalog # EHERC12690000
Leverandør: EHRENSTORFER
Gå til:
Product Details & Documents
- SMILES: CCCCc1c(C)nc(nc1O)N(C)C Inchi: InChI=1S/C11H19N3O/c1-5-6-7-9-8(2)12-11(14(3)4)13-10(9)15/h5-7H2,1-4H3,(H,12,13,15) IUPAC: 5-butyl-2-(dimethylamino)-6-methylpyrimidin-4-ol
- Packing group: III
Specifikationer
Specifikationer
- Beskrivelse:Dimethirimol
- UN No.:2588
- Cat. No.:EHERC12690000
- CAS-nr:5221-53-4
- Molekylvægt:209,29
- Fareklassebeskrivelse:GHS06, GHS09
- Opbevaring betingelser:20 ℃
- GHS signal:Farlig
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₁₁H₁₉N₃O