Orders LinkContactUsLinkComponent
Coumatetralyl
Coumatetralyl
Coumatetralyl
Katalog # EHERC11740000
Leverandør:   EHRENSTORFER
Coumatetralyl
Katalog # EHERC11740000
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
Coumatetralyl
Coumatetralyl
Coumatetralyl
CAS nummer:  
Price
902,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 0,25 g
Product Details & Documents
  • SMILES: OC1=C(C2CCCc3ccccc23)C(=O)Oc4ccccc14 Inchi: InChI=1S/C19H16O3/c20-18-15-9-3-4-11-16(15)22-19(21)17(18)14-10-5-7-12-6-1-2-8-13(12)14/h1-4,6,8-9,11,14,20H,5,7,10H2 IUPAC: 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)chromen-2-one
  • Packing group: I
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Coumatetralyl
  • UN No.:
    2811
  • Cat. No.:
    EHERC11740000
  • CAS-nr:
    5836-29-3
  • Molekylvægt:
    292,33
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS06, GHS08, GHS09
  • Opbevaring betingelser:
    20 ℃
  • GHS signal:
    Farlig
  • Synonym(s):
    2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-; Coumarin, 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)- (6CI,7CI,8CI); 3-(1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin; 4-Hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin; Coumatetralyl; Endrocide; Murisan A; Racumin; Racumin 57; Rodentin; 3-(alpha-Tetralinyl)-4-hydroxycoumarin; 3-(alpha-Tetralyl)-4-Hydroxycoumarin
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₁₉H₁₆O₃