Orders LinkContactUsLinkComponent
Chlornitrofen
Chlornitrofen
Chlornitrofen
Katalog # EHERC11342000
Leverandør:   EHRENSTORFER
Chlornitrofen
Katalog # EHERC11342000
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
Chlornitrofen
Chlornitrofen
Chlornitrofen
CAS nummer:  
Price
3.670,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 0,1 g
Product Details & Documents
  • SMILES: [O-][N+](=O)c1ccc(Oc2c(Cl)cc(Cl)cc2Cl)cc1 Inchi: InChI=1S/C12H6Cl3NO3/c13-7-5-10(14)12(11(15)6-7)19-9-3-1-8(2-4-9)16(17)18/h1-6H IUPAC: 1,3,5-trichloro-2-(4-nitrophenoxy)benzene
  • Packing group: III
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Chlornitrofen
  • UN No.:
    2811
  • Cat. No.:
    EHERC11342000
  • CAS-nr:
    1836-77-7
  • Molekylvægt:
    318,54
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS06, GHS09
  • Opbevaring betingelser:
    20 ℃
  • GHS signal:
    Farlig
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₁₂H₆Cl₃NO₃
Specifikationer