Chlornitrofen
Chlornitrofen
Katalog # EHERC11342000
Leverandør: EHRENSTORFER
Gå til:
Product Details & Documents
- SMILES: [O-][N+](=O)c1ccc(Oc2c(Cl)cc(Cl)cc2Cl)cc1 Inchi: InChI=1S/C12H6Cl3NO3/c13-7-5-10(14)12(11(15)6-7)19-9-3-1-8(2-4-9)16(17)18/h1-6H IUPAC: 1,3,5-trichloro-2-(4-nitrophenoxy)benzene
- Packing group: III
Specifikationer
Specifikationer
- Beskrivelse:Chlornitrofen
- UN No.:2811
- Cat. No.:EHERC11342000
- CAS-nr:1836-77-7
- Molekylvægt:318,54
- Fareklassebeskrivelse:GHS06, GHS09
- Opbevaring betingelser:20 ℃
- GHS signal:Farlig
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₁₂H₆Cl₃NO₃



