Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Chlorophenol
4-Chlorophenol
4-Chlorophenol
Katalog # EHERC11472000
Leverandør:   EHRENSTORFER
4-Chlorophenol
Katalog # EHERC11472000
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
4-Chlorophenol
4-Chlorophenol
4-Chlorophenol
CAS nummer:  
Price
273,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 0,5 g
Product Details & Documents
  • SMILES: Oc1ccc(Cl)cc1 Inchi: InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H IUPAC: 4-chlorophenol
  • Packing group: III
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    4-Chlorophenol
  • UN No.:
    2020
  • Cat. No.:
    EHERC11472000
  • CAS-nr:
    106-48-9
  • Molekylvægt:
    128,56
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS05, GHS06, GHS07, GHS09
  • Opbevaring betingelser:
    20 ℃
  • GHS signal:
    Farlig
  • Synonym(s):
    Phenol, 4-chloro-; Phenol, p-chloro- (8CI); 4-Chlorophenol; 4-CP; 4-Hydroxychlorobenzene; Applied 3-78; NSC 2877; p-Chlorophenic acid; p-Chlorophenol
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₆H₅ClO