Orders LinkContactUsLinkComponent
2,5-Dichlorophenol
2,5-Dichlorophenol
2,5-Dichlorophenol
Katalog # EHERC12452000
Leverandør:   EHRENSTORFER
2,5-Dichlorophenol
Katalog # EHERC12452000
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
2,5-Dichlorophenol
2,5-Dichlorophenol
2,5-Dichlorophenol
CAS nummer:  
Price
262,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 0,25 g
Product Details & Documents
  • SMILES: Oc1cc(Cl)ccc1Cl Inchi: InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H IUPAC: 2,5-dichlorophenol
  • Packing group: III
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    2,5-Dichlorophenol
  • UN No.:
    3077
  • Cat. No.:
    EHERC12452000
  • CAS-nr:
    583-78-8
  • Molekylvægt:
    163
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS07, GHS08, GHS09
  • Opbevaring betingelser:
    20 ℃
  • GHS signal:
    Farlig
  • Synonym(s):
    Phenol, 2,5-dichloro-; 2,5-Dichlorophenol; NSC 6296
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₆H₄Cl₂O
Specifikationer