Orders LinkContactUsLinkComponent
2,4-D-methyl ester
2,4-D-methyl ester
2,4-D-methyl ester
Katalog # EHERC11945000
Leverandør:   EHRENSTORFER
2,4-D-methyl ester
Katalog # EHERC11945000
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
2,4-D-methyl ester
2,4-D-methyl ester
2,4-D-methyl ester
CAS nummer:  
Price
679,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 0,25 g
Product Details & Documents
  • SMILES: COC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl Inchi: InChI=1S/C9H8Cl2O3/c1-13-9(12)5-14-8-3-2-6(10)4-7(8)11/h2-4H,5H2,1H3 IUPAC: methyl 2-(2,4-dichlorophenoxy)acetate
  • Packing group: III
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    2,4-D-methyl ester
  • UN No.:
    3077
  • Cat. No.:
    EHERC11945000
  • CAS-nr:
    1928-38-7
  • Molekylvægt:
    235,06
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS05, GHS07, GHS09
  • Opbevaring betingelser:
    20 ℃
  • GHS signal:
    Advarsel
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₉H₈Cl₂O₃
Specifikationer