Orders LinkContactUsLinkComponent
2,4'-DDD
2,4'-DDD
  EHERC12030000
2,4'-DDD
  EHERC12030000
 :  
2,4'-DDD
2,4'-DDD
2,4'-DDD
 :  
670,00 kr
1 * 0,1 g
  • SMILES: ClC1=CC=C(C=C1)C(C=2C=CC=CC2Cl)C(Cl)Cl Inchi: InChI=1S/C14H10Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13-14H IUPAC: 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene
  • Beskrivelse:
    2,4'-DDD
  • Cat. No.:
    EHERC12030000
  • CAS-nr:
    53-19-0
  • Molekylvægt:
    320,04
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS07, GHS08
  • Opbevaring betingelser:
    20 ℃
  • GHS signal:
    Farlig
  • Synonym(s):
    2,4'-DDD ;o,p'-DDD; CB-313; Lysodren; 1-(2-Chlorophenyl)-1-(4-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₁₄H₁₀Cl₄