Orders LinkContactUsLinkComponent
2,3-Dichlorophenol
2,3-Dichlorophenol
2,3-Dichlorophenol
Katalog # EHERC12450000
Leverandør:   EHRENSTORFER
2,3-Dichlorophenol
Katalog # EHERC12450000
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
2,3-Dichlorophenol
2,3-Dichlorophenol
2,3-Dichlorophenol
CAS nummer:  
Price
408,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 0,25 g
Product Details & Documents
  • SMILES: Oc1cccc(Cl)c1Cl Inchi: InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H IUPAC: 2,3-dichlorophenol
  • Packing group: III
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    2,3-Dichlorophenol
  • UN No.:
    2020
  • Cat. No.:
    EHERC12450000
  • CAS-nr:
    576-24-9
  • Molekylvægt:
    163
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS07, GHS08, GHS09
  • Opbevaring betingelser:
    20 ℃
  • GHS signal:
    Farlig
  • Synonym(s):
    Phenol, 2,3-dichloro-; 2,3-Dichlorophenol; NSC 60646
  • Shipping conditions:
    Room temperature
  • Formel:
    C₆H₄Cl₂O