Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
1,2-Dichloropropane

1,2-Dichloropropane

1,2-Dichloropropane
Katalog # EHERCA12480000
Leverandør:   EHRENSTORFER
1,2-Dichloropropane
Katalog # EHERCA12480000
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
1,2-Dichloropropane
1,2-Dichloropropane

1,2-Dichloropropane

CAS nummer:  
Price
408,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 mL
Product Details & Documents
  • SMILES: CC(Cl)CCl Inchi: InChI=1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3 IUPAC: 1,2-dichloropropane
  • Packing group: II
Specifikationer

Specifikationer

  • Beskrivelse:
    1,2-Dichloropropane
  • UN No.:
    1279
  • Cat. No.:
    EHERCA12480000
  • CAS-nr:
    78-87-5
  • Molekylvægt:
    112,99
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS02, GHS07, GHS08
  • Opbevaring betingelser:
    20 ℃
  • GHS signal:
    Farlig
  • Synonym(s):
    1,2-Dichloropropane; 1,2-DCP; NSC 1237; Propylene chloride; Propylene dichloride; R 270da
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₃H₆Cl₂

Specifikationer