beta-Alanine 99%
New Product
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Om denne vare
Usage: Organic building block/reagent
- Non-hazardous
Synonymer: H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
- CAS nummer:107-95-9
- Formel:C₃H₇NO₂
- MDL nummer:MFCD00008200
- Molecular Weight:89,09318 g/mol
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
- Non-hazardous
Synonymer: H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
- CAS nummer:107-95-9
- Formel:C₃H₇NO₂
- MDL nummer:MFCD00008200
- Molecular Weight:89,09318 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
- PakningTilgængelighedPrice
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product