Orders LinkContactUsLinkComponent
Valdecoxib
Valdecoxib
Valdecoxib
Katalog # EHERC17898100
New Product
Leverandør:   EHRENSTORFER
Valdecoxib
Katalog # EHERC17898100
Leverandør:  EHRENSTORFER
New Product
CAS nummer:  
Valdecoxib
Valdecoxib
Valdecoxib
CAS nummer:  
Price
1.910,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 mg
Product Details & Documents
  • SMILES: Cc1onc(c2ccccc2)c1c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N
  • Inchi: InChI=1S/C16H14N2O3S/c1-11-15(12-7-9-14(10-8-12)22(17,19)20)16(18-21-11)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3,(H2,17,19,20)
  • IUPAC: 4-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)benzenesulfonamide
  • Packing group: III
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Valdecoxib
  • UN No.:
    3077
  • Cat. No.:
    EHERC17898100
  • CAS-nr:
    181695-72-7
  • Molekylvægt:
    314,36
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS07, GHS08, GHS09
  • Opbevaring betingelser:
    4 °C
  • GHS signal:
    Farlig
  • Synonym(s):
    4-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)benzenesulfonamide;4-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)benzenesulfonamide;Bextra;SC 65872;Valdecoxib;Valecoxib;Valus;Valz;Vx 2;Benzenesulfonamide;4-(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₁₆H₁₄N₂O₃S
Specifikationer