Valdecoxib
Valdecoxib
Katalog # EHERC17898100
New Product
Leverandør: EHRENSTORFER
Gå til:
Product Details & Documents
- SMILES: Cc1onc(c2ccccc2)c1c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N
- Inchi: InChI=1S/C16H14N2O3S/c1-11-15(12-7-9-14(10-8-12)22(17,19)20)16(18-21-11)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3,(H2,17,19,20)
- IUPAC: 4-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)benzenesulfonamide
- Packing group: III
Specifikationer
Specifikationer
- Beskrivelse:Valdecoxib
- UN No.:3077
- Cat. No.:EHERC17898100
- CAS-nr:181695-72-7
- Molekylvægt:314,36
- Fareklassebeskrivelse:GHS07, GHS08, GHS09
- Opbevaring betingelser:4 °C
- GHS signal:Farlig
- Synonym(s):4-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)benzenesulfonamide;4-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)benzenesulfonamide;Bextra;SC 65872;Valdecoxib;Valecoxib;Valus;Valz;Vx 2;Benzenesulfonamide;4-(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₁₆H₁₄N₂O₃S



