Orders LinkContactUsLinkComponent
Quinocetone
Quinocetone
Quinocetone
Katalog # EHERC16709000
Leverandør:   EHRENSTORFER
Quinocetone
Katalog # EHERC16709000
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
Quinocetone
Quinocetone
Quinocetone
CAS nummer:  
Price
1.260,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 0,1 g
Product Details & Documents
  • SMILES: Cc1c(C(=O)\C=C\c2ccccc2)[n+]([O-])c3ccccc3[n+]1[O-]
  • Inchi: InChI=1S/C18H14N2O3/c1-13-18(17(21)12-11-14-7-3-2-4-8-14)20(23)16-10-6-5-9-15(16)19(13)22/h2-12H,1H3/b12-11+
  • IUPAC: (E)-1-(3-methyl-1,4-dioxidoquinoxaline-1,4-diium-2-yl)-3-phenylprop-2-en-1-one
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Quinocetone
  • Cat. No.:
    EHERC16709000
  • CAS-nr:
    81810-66-4
  • Molekylvægt:
    306,32
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS07, GHS08
  • Opbevaring betingelser:
    20 °C
  • GHS signal:
    Farlig
  • Synonym(s):
    2-Propen-1-one;1-(3-methyl-2-quinoxalinyl)-3-phenyl-;N,N'-dioxide;1-(3-Methyl-1,4-dioxido-2-quinoxalinyl)-3-phenyl-2-propen-1-one;NSC 621477;Quinocetone
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₁₈H₁₄N₂O₃