Orders LinkContactUsLinkComponent
Malonitrile
Malonitrile
Malonitrile
Katalog # EHERC14733500
Leverandør:   EHRENSTORFER
Malonitrile
Katalog # EHERC14733500
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
Malonitrile
Malonitrile
Malonitrile
CAS nummer:  
Price
447,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 0,25 g
Product Details & Documents
  • SMILES: N#CCC#N
  • Inchi: InChI=1S/C3H2N2/c4-2-1-3-5/h1H2
  • IUPAC: propanedinitrile
  • Packing group: II
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Malonitrile
  • UN No.:
    2647
  • Cat. No.:
    EHERC14733500
  • CAS-nr:
    109-77-3
  • Molekylvægt:
    66,06
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS06, GHS07, GHS09
  • Opbevaring betingelser:
    4 °C
  • GHS signal:
    Farlig
  • Synonym(s):
    Propanedinitrile;Malononitrile (8CI);Cyanoacetonitrile;Dicyanomethane;Malondinitrile;Malonic acid dinitrile;Malonodinitrile;Methane;dicyano-;Methylene cyanide;Methylenedinitrile;NSC 3769;Malonitrile
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₃H₂N₂