Orders LinkContactUsLinkComponent
Dichlofluanid
Dichlofluanid
Dichlofluanid
Katalog # EHERC12300000
Leverandør:   EHRENSTORFER
Dichlofluanid
Katalog # EHERC12300000
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
Dichlofluanid
Dichlofluanid
Dichlofluanid
CAS nummer:  
Price
611,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 0,25 g
Product Details & Documents
  • SMILES: CN(C)S(=O)(=O)N(SC(F)(Cl)Cl)c1ccccc1
  • Inchi: InChI=1S/C9H11Cl2FN2O2S2/c1-13(2)18(15,16)14(17-9(10,11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
  • IUPAC: N-[dichloro(fluoro)methyl]sulfanyl-N-(dimethylsulfamoyl)aniline
  • Packing group: II
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Dichlofluanid
  • UN No.:
    2761
  • Cat. No.:
    EHERC12300000
  • CAS-nr:
    1085-98-9
  • Molekylvægt:
    333,23
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS06, GHS07, GHS09
  • Opbevaring betingelser:
    4 °C
  • GHS signal:
    Farlig
  • Synonym(s):
    Sulfamide;N-[(dichlorofluoromethyl)thio]-N',N'-dimethyl-N-phenyl- (7CI,8CI);1,1-Dichloro-N-[(dimethylamino)sulfonyl]-1-fluoro-N-phenylmethanesulfenamide;BAY 47531;Bayer 47531;Chlormethionate;Coatcide TW;Dichlofluanid;Dichlofluanide;Diclofluanide;Elvaron;Eparen;Euparen;Euparen WG;Lichenicide 246;N,N-Dimethyl-N'-(dichlorofluoromethylthio)-N'-phenylsulfamide;N,N-Dimethyl-N'-phenyl-N'-(dichlorofluoromethylthio)sulfamide;N,N-Dimethyl-N'-phenyl-N'-(fluorodichloromethylthio)sulfamide;N-Phenyl-N-(fluorodichloromethylsulfenyl)-N',N'-dimethylsulfamide;N-[(Dichlorofluoromethyl)thio]-N',N'-dimethyl-N-phenylsulfamide;NSC 218451;N'-(Dichlorofluoromethylthio)-N,N-dimethyl-N'-phenylsulfamide;Oiparen;Pecudin;Preventol A 4;Preventol A 4S
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₉H₁₁Cl₂FN₂O₂S₂