Cypermethrin
Leverandør: EHRENSTORFER
Om denne vare
- SMILES: CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
- Inchi: InChI=1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3
- IUPAC: [cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
- Packing group: III
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
- SMILES: CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
- Inchi: InChI=1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3
- IUPAC: [cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
- Packing group: III
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
- Catalog No:
- EHERC11890000
- EHERCR11890000
- CAS-nr:
- 52315-07-8
- 52315-07-8
- Formel:
- C₂₂H₁₉Cl₂NO₃
- C₂₂H₁₉Cl₂NO₃
- Molekylvægt:
- 415,07
- 415,07
- GHS signal:
- Farlig
- Farlig
- Fareklassebeskrivelse:
- GHS06, GHS07, GHS08, GHS09
- GHS06, GHS07, GHS08, GHS09
- UN No.:
- 3349
- 3349
- Shipping conditions:
- RT
- RT
- Opbevaring betingelser:
- 20 °C
- 20 °C
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- TilgængelighedPrice
- EHERC11890000CypermethrinSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.EHERC11890000CAS-nr52315-07-8FormelC₂₂H₁₉Cl₂NO₃Molekylvægt415,07GHS signalFarligFareklassebeskrivelseGHS06, GHS07, GHS08, GHS09UN No.3349Shipping conditionsRTOpbevaring betingelser20 °C - EHERCR11890000CypermethrinSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.EHERCR11890000CAS-nr52315-07-8FormelC₂₂H₁₉Cl₂NO₃Molekylvægt415,07GHS signalFarligFareklassebeskrivelseGHS06, GHS07, GHS08, GHS09UN No.3349Shipping conditionsRTOpbevaring betingelser20 °C



