Orders LinkContactUsLinkComponent
Cypermethrin
Cypermethrin
Leverandør:   EHRENSTORFER
Cypermethrin
Leverandør:  EHRENSTORFER
Certifikater
Cypermethrin
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • SMILES: CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
  • Inchi: InChI=1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3
  • IUPAC: [cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
  • Packing group: III
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • EHERC11890000
  • EHERCR11890000
  • CAS-nr:
  • 52315-07-8
  • 52315-07-8
  • Formel:
  • C₂₂H₁₉Cl₂NO₃
  • C₂₂H₁₉Cl₂NO₃
  • Molekylvægt:
  • 415,07
  • 415,07
  • GHS signal:
  • Farlig
  • Farlig
  • Fareklassebeskrivelse:
  • GHS06, GHS07, GHS08, GHS09
  • GHS06, GHS07, GHS08, GHS09
  • UN No.:
  • 3349
  • 3349
  • Shipping conditions:
  • RT
  • RT
  • Opbevaring betingelser:
  • 20 °C
  • 20 °C
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • EHERC11890000
    Cypermethrin
    Cypermethrin
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 0,1 g
    1 * 0,1 g - 670,00 kr
    670,00 kr
    1 * 0,1 g
       670,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    EHERC11890000
    CAS-nr
    52315-07-8
    Formel
    C₂₂H₁₉Cl₂NO₃
    Molekylvægt
    415,07
    GHS signal
    Farlig
    Fareklassebeskrivelse
    GHS06, GHS07, GHS08, GHS09
    UN No.
    3349
    Shipping conditions
    RT
    Opbevaring betingelser
    20 °C
  • EHERCR11890000
    Cypermethrin
    Cypermethrin
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - 873,00 kr
    873,00 kr
    1 * 50 mg
       873,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    EHERCR11890000
    CAS-nr
    52315-07-8
    Formel
    C₂₂H₁₉Cl₂NO₃
    Molekylvægt
    415,07
    GHS signal
    Farlig
    Fareklassebeskrivelse
    GHS06, GHS07, GHS08, GHS09
    UN No.
    3349
    Shipping conditions
    RT
    Opbevaring betingelser
    20 °C