Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyclohexanone
Cyclohexanone
Cyclohexanone
Katalog # EHERC11825500
Leverandør:   EHRENSTORFER
Cyclohexanone
Katalog # EHERC11825500
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
Cyclohexanone
Cyclohexanone
Cyclohexanone
CAS nummer:  
Price
398,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 mL
Product Details & Documents
  • SMILES: O=C1CCCCC1
  • Inchi: InChI=1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
  • IUPAC: cyclohexanone
  • Packing group: III
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Cyclohexanone
  • UN No.:
    1915
  • Cat. No.:
    EHERC11825500
  • CAS-nr:
    108-94-1
  • Molekylvægt:
    98,14
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS02, GHS05, GHS06, GHS07
  • Opbevaring betingelser:
    20 °C
  • GHS signal:
    Farlig
  • Synonym(s):
    Cyclohexanone;Anon;Anone;C 0489;Hexanon;Hytrol O;NSC 5711;Nadone;Pimelic ketone;Pimelin ketone;Sextone
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₆H₁₀O