Orders LinkContactUsLinkComponent
Cimaterol
Cimaterol
Cimaterol
Katalog # EHERC11666350
Leverandør:   EHRENSTORFER
Cimaterol
Katalog # EHERC11666350
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
Cimaterol
Cimaterol
Cimaterol
CAS nummer:  
Price
2.110,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 mg
Product Details & Documents
  • SMILES: CC(C)NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N
  • Inchi: InChI=1S/C12H17N3O/c1-8(2)15-7-12(16)9-3-4-11(14)10(5-9)6-13/h3-5,8,12,15-16H,7,14H2,1-2H3
  • IUPAC: 2-amino-5-[1-hydroxy-2-(propan-2-ylamino)ethyl]benzonitrile
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Cimaterol
  • Cat. No.:
    EHERC11666350
  • CAS-nr:
    54239-37-1
  • Molekylvægt:
    219,28
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS07
  • Opbevaring betingelser:
    20 °C
  • GHS signal:
    Advarsel
  • Synonym(s):
    2-Amino-5-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]benzonitrile;CL 263780;Cimaterol
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₁₂H₁₇N₃O