Cimaterol
Cimaterol
Katalog # EHERC11666350
Leverandør: EHRENSTORFER
Gå til:
Product Details & Documents
- SMILES: CC(C)NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N
- Inchi: InChI=1S/C12H17N3O/c1-8(2)15-7-12(16)9-3-4-11(14)10(5-9)6-13/h3-5,8,12,15-16H,7,14H2,1-2H3
- IUPAC: 2-amino-5-[1-hydroxy-2-(propan-2-ylamino)ethyl]benzonitrile
Specifikationer
Specifikationer
- Beskrivelse:Cimaterol
- Cat. No.:EHERC11666350
- CAS-nr:54239-37-1
- Molekylvægt:219,28
- Fareklassebeskrivelse:GHS07
- Opbevaring betingelser:20 °C
- GHS signal:Advarsel
- Synonym(s):2-Amino-5-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]benzonitrile;CL 263780;Cimaterol
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₁₂H₁₇N₃O