Orders LinkContactUsLinkComponent
4,4'-DDMU
4,4'-DDMU
4,4'-DDMU
Katalog # EHERC12061000
Leverandør:   EHRENSTORFER
4,4'-DDMU
Katalog # EHERC12061000
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
4,4'-DDMU
4,4'-DDMU
4,4'-DDMU
CAS nummer:  
Price
592,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 0,1 g
Product Details & Documents
  • SMILES: ClC=C(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2
  • Inchi: InChI=1S/C14H9Cl3/c15-9-14(10-1-5-12(16)6-2-10)11-3-7-13(17)8-4-11/h1-9H
  • IUPAC: 1-chloro-4-[2-chloro-1-(4-chlorophenyl)ethenyl]benzene
  • Packing group: III
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    4,4'-DDMU
  • UN No.:
    3077
  • Cat. No.:
    EHERC12061000
  • CAS-nr:
    1022-22-6
  • Molekylvægt:
    283,58
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS09
  • Opbevaring betingelser:
    20 °C
  • GHS signal:
    Advarsel
  • Synonym(s):
    Benzene;1,1'-(chloroethenylidene)bis[4-chloro- (9CI);Ethylene;2-chloro-1,1-bis(p-chlorophenyl)- (6CI,7CI,8CI);1,1'-(2-Chloroethenylidene)bis[4-chlorobenzene];1,1-Bis(4-chlorophenyl)-2-chloroethene;1,1-Bis(4-chlorophenyl)-2-chloroethylene;1,1-Bis(p-chlorophenyl)-2-chloroethene;1,1-Bis(p-chlorophenyl)-2-chloroethylene;1,1'-(Chlorovinylidene)bis[4-chlorobenzene];1-Chloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethylene;1-Chloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethylene;2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1-chloroethylene;2,2-Bis(p-chlorophenyl)-1-chloroethylene;2-Chloro-1,1-bis(4-chlorophenyl)ethylene;DDMU;NSC 46465;TDEE;p,p'-1-Chloro-2,2'-bis(4-chlorophenyl)ethene;p,p'-DDD olefin;p,p'-DDM;p,p'-DDMU;p,p'-DDMU;p,p'-DME;p,p'-TDE olefin;p,p'-TDEE
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₁₄H₉Cl₃