Orders LinkContactUsLinkComponent
3-Chlorophenol
3-Chlorophenol
3-Chlorophenol
Katalog # EHERC11471000
Leverandør:   EHRENSTORFER
3-Chlorophenol
Katalog # EHERC11471000
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
3-Chlorophenol
3-Chlorophenol
3-Chlorophenol
CAS nummer:  
Price
250,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 0,5 g
Product Details & Documents
  • SMILES: Oc1cccc(Cl)c1
  • Inchi: InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
  • IUPAC: 3-chlorophenol
  • Packing group: III
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    3-Chlorophenol
  • UN No.:
    2020
  • Cat. No.:
    EHERC11471000
  • CAS-nr:
    108-43-0
  • Molekylvægt:
    128,56
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS05, GHS07, GHS09
  • Opbevaring betingelser:
    20 °C
  • GHS signal:
    Advarsel
  • Synonym(s):
    Phenol;3-chloro-;Phenol;m-chloro- (7CI,8CI);3-Chlorophenol;3-Hydroxychlorobenzene;NSC 59700;m-Chlorophenic acid;m-Chlorophenol
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₆H₅ClO
Specifikationer