Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Nitrophenol
2-Nitrophenol
2-Nitrophenol
Katalog # EHERC15590200
Leverandør:   EHRENSTORFER
2-Nitrophenol
Katalog # EHERC15590200
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  
2-Nitrophenol
2-Nitrophenol
2-Nitrophenol
CAS nummer:  
Price
408,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 0,5 g
Product Details & Documents
  • SMILES: Oc1ccccc1[N+](=O)[O-]
  • Inchi: InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H
  • IUPAC: 2-nitrophenol
  • Packing group: III
Specifikationer
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    2-Nitrophenol
  • UN No.:
    1663
  • Cat. No.:
    EHERC15590200
  • CAS-nr:
    88-75-5
  • Molekylvægt:
    139,11
  • Fareklassebeskrivelse:
    GHS07, GHS09
  • Opbevaring betingelser:
    20 °C
  • GHS signal:
    Advarsel
  • Synonym(s):
    Phenol;2-nitro-;Phenol;o-nitro- (8CI);2-Nitrophenol;2-Hydroxynitrobenzene;NSC 1552;o-Hydroxynitrobenzene;o-Nitrophenol
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₆H₅NO₃